Läs mer
Grant Instruments™ Metallpumpkontakt, dubbel tätning
För användning med (utrustning):
Passar 4 mm dia. Halvstyva slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inlopps-/utloppskontakt för pump i metall
- Supersnabb stil med dubbla tätningar som passar halvstyva slangar
- Temperaturområde -20 till 100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Passar 4 mm dia. Halvstyva slangar |
| Temperaturområde | 20 °C till 100 °C |
| Typ | Pumpkontakt |
| Material | Metall |