Läs mer
GA International Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Large Roll
Produktkod. 17874256
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Beige
Brun
Grön
Ljus mintgrön
Ljusblå
Ljusgul
Ljusrosa
Mynta
Orange
Rött
Violett
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
25,4 x 25,4 mm
41,3 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 4000
Paket med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (LxB) unitSize
17874256 Orange 25,4 x 25,4 mm Paket med 2000
17824656 Orange 101,6 x 101,6 mm Paket med 500
17854546 Mynta 41,3 x 15,9 mm Paket med 4000
17804586 Beige 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17884776 Brun 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17825046 Ljusblå 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17815046 Ljus mintgrön 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17804386 Ljusrosa 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17894636 Ljusgul 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17844736 Orange 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17814256 Rött 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17824646 Violett 50,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17834576 Grön 76,2 x 50,8 mm Paket med 1000
17864186 Mynta 76,2 x 50,8 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17874256 Leverantör GA International Leverantörsnummer AWA29C32OR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a large roll.
  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a large roll with core size of 76.2 mm
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg Orange
Avsluta Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -320.8°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +100°C
Mått (LxB) 25,4 x 25,4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm