Läs mer
Fisherbrand™ Wire Handskbox Hållare
Produktkod. 11885843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11885843 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11885843
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll handskarna organiserade och redo för omedelbar användning. Fisherbrand™ Wire Glove Box-hållare kan frigöra bänkutrymme genom att montera hållare på väggen för enkel dispensering.
  • Stabila, epoxibelagda ståltrådsställningar är en ekonomisk lösning
  • Alla hållare passar de flesta större märken av lådor
  • Monteringsskruvar medföljer
Specifikationer
Produkttyp Handskfackshållare
Färg Vitt
Djup (metriskt) 108 mm
Mått (D x B x H) Inredning 108 x 140 x 209 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 209 mm
Håller Handskar
Material Epoxibelagt stål
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Toppladdning
Kapacitet 1 låda
Kvantitet 1 st