Läs mer
Metal Trolley
Beskrivning
With epoxy powder coated metal frame and 76mm castors capable of transporting loads up to 100kg (evenly distributed). The 80mm deep polyethylene trays are removable. The trolley can be dismantled for transport or storage.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trolley |
| Djup (metriskt) | 470 mm, Shelf: 80 mm |
| Mått (L x B x H) | 810 x 470 x 1.050 mm |
| För användning med (applikation) | The trolley can be dismantled for transport or storage. |
| Höjd (metrisk) | 1050 mm |
| Inkluderar | Handles |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 100 kg |
| Antal hyllor | 2 |
| Hyllmaterial | Polyethylene |
| Bredd (metrisk) | 810 mm |