Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- Finns i en mängd olika storlekar och längder
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Enkel böjradie på 65 |
| Diameter (metrisk) Inre | 40 mm |
| Material | Metall |
| Total längd (metrisk) | 100 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | DN 40 |
| Produkttyp | Vakuumslang |