Läs mer
VACUUBRAND™ Metallvakuumslang med små flänsar KF
Handla allt Vacuubrand Produkter
Slangstorlek:
10
16
25
DN 40
Total längd (metrisk):
25 cm
250 mm
50 cm
75 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- Finns i en mängd olika storlekar och längder
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Enkel böjradie på 65 |
| Diameter (metrisk) Inre | 40 mm |
| Material | Metall |
| Total längd (metrisk) | 50 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | DN 40 |
| Produkttyp | Vakuumslang |