Läs mer
VACUUBRAND™ Metallvakuumslang med små flänsar KF
Produktkod. 10788601 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Slangstorlek:
10
16
25
DN 40
Total längd (metrisk):
25 cm
250 mm
50 cm
75 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10788601 16 25 cm -
10025301 10 50 cm -
10324161 16 50 cm Varje
10394251 25 50 cm Varje
10384251 25 25 cm -
10640682 DN 40 50 cm -
10509341 25 100 cm Varje
10046679 DN 40 100 cm Varje
10292361 16 75 cm -
10340742 DN 40 75 cm -
10439312 25 75 cm -
10528571 10 75 cm -
10574132 10 100 cm -
10633762 10 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10788601 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20673306
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett hållbart anslutningsalternativ för laboratoriet som ändå ger flexibilitet.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Finns i en mängd olika storlekar och längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enkel böjradie på 29
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Metall
Total längd (metrisk) 25 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 16
Produkttyp Vakuumslang