Beskrivning
- För grupplåsningssituationer som involverar ett stort antal arbetare och utrustning kan låsboxar erbjuda ett antal fördelar jämfört med haspar
- Minskar antalet lås som används
- Använd SAFETY REDBOX™ Låsbox som portabel eller monterad låsbox.
- Inre skjutknapp med snabb frigöring gör att låslådan kan bäras till den punkt du behöver
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Låsbox för väggfäste |
| Färg | Gult på rött |
| Material | Pulverlackerat stål |
| Mått (L x B x H) | 2,5 x 8 x 7 tum. |
| Visad text | GRUPPLÅS LÅDA |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Inkluderar | (7) nyckelkrokar |
| Längd (engelska) | 2,5 tum |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (engelska) | 8 tum |