Läs mer
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
Produktkod. 11701845
Storlek (engelska):
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11701845
Brand: Brady™ 115034
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-428 metallized polyester labels with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Beskrivning Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Light Gray
Avsluta Matte
Material Metallized Polyester (B-428)
Produkttyp Asset Tracking Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 5000/Roll
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1 x 0.5 in. (W x H)
Storlek (metrisk) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +120°C
Tjocklek (engelska) 0.0044 in.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (LxB) 12.70 x 25.40 mm
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) 12.70 mm