Läs mer
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
Storlek (engelska):
1 x 0.275 in. (W x H)
1 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.5 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2.75 x 1.25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
4 x 1.9 in. (W x H)
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
500/Roll
5000/Roll
750/Roll
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Light Gray |
| Avsluta | Matte |
| Material | Metallized Polyester (B-428) |
| Produkttyp | Asset Tracking Label |
| För användning med (applikation) | Asset tracking, Rating plates, General purpose ID |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |