Läs mer
Brady™ MetaLabel™ B-486 Metallized Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
Produktkod. 11767354
Change view
Storlek (engelska):
1 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 0,5 tum (B x H)
1,5 x 0,75 tum (B x H)
2 x 1 tum (B x H)
3 x 1,9 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) unitSize
11767354 1 x 0,5 tum (B x H) Varje
11727104 2 x 1 tum (B x H) Varje
11727364 1,5 x 0,5 tum (B x H) Varje
11777274 1,5 x 0,75 tum (B x H) Varje
11787104 3 x 1,9 tum (B x H) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11767354 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114749
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial/industrial applications. Brady B-486 metalized polyester labels with an aggressive adhesive are for use with BMP71 printer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognized, CSA Approved
Beskrivning Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Typ av lim Rubber, Permanent
Färg Light Gray
Avsluta Matte
Material Metallized Polyester (B-486)
Produkttyp Asset Tracking Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/Roll
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1 x 0,5 tum (B x H)
Storlek (metrisk) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +120°C
Tjocklek (engelska) 0.0053 in.
Tjocklek (metrisk) 0.135 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (LxB) 12.70 x 25.40 mm
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) 12.70 mm