Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliska, icke-metalliska etiketter, B-413
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliska, icke-metalliska etiketter är tillverkade av metallisk, icke-metallisk polyester.
Brand:  Brady™ 104173
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11519423
  • 3365.00 SEK / 1 rullar
Beräknad leverans: 01-12-2026
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
  • Akrylbaserat, industristyrkelim för flera användningsområden
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; cUL erkänd
Permanent akryl, Permanent
ljusgrå
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Tillgångsspårning, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
16.81 mm
-70 °C
10000 Etikett(er) / Roll
Rektangel
12,7 x 11,09 mm (B x H)
-70 °C till +110 °C
0.086 mm
11.10 x 12.70 mm
0,5 tum
12.70 mm
11.09 mm
Termisk överföring utskrivbara etiketter
Hold (Håll)
Satin
Polyester (B-480)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare
5
THT-12-413-10
10,000/Pk.
12.70 mm (W) x 11.10 mm (H)
-94 °F till +230 °F
0,0034 tum.
13.64 mm
0,437 tum
12.70 mm
0,437 tum.
THT-12-413-10