Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliska, icke-metalliska etiketter, B-413
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliska, icke-metalliska etiketter är tillverkade av metallisk, icke-metallisk polyester.
Brand: Brady™ 104178
Beskrivning
- Finns i olika storlekar
- Akrylbaserat, industristyrkelim för flera användningsområden
Specifikationer
| UL erkänd; cUL erkänd | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| ljusgrå | |
| Rulla | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar | |
| 1 | |
| THT-19-413-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94 °F till +230 °F | |
| 0,0034 tum. | |
| 53.98 mm | |
| 2 tum | |
| 76.2 mm | |
| 2 tum | |
| THT-19-413-1 |
| Termisk överföring utskrivbara etiketter | |
| Hold (Håll) | |
| Satin | |
| Polyester (B-480) | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare | |
| -70 °C | |
| 1000-etikett(er) / Roll | |
| Rektangel | |
| 76,2 x 50,8 mm (B x H) | |
| -70 °C till +110 °C | |
| 0.086 mm | |
| 50.80 x 76.20 mm | |
| 3 tum | |
| 76.20 mm | |
| 50.8 mm |