Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliska, icke-metalliska etiketter, B-413
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliska, icke-metalliska etiketter är tillverkade av metallisk, icke-metallisk polyester.
Brand:  Brady™ 104169
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11579413
  • 4910.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
  • Akrylbaserat, industristyrkelim för flera användningsområden
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; cUL erkänd
Permanent akryl, Permanent
ljusgrå
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Tillgångsspårning, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
27.31 mm
-70 °C
10000 Etikett(er) / Roll
Rektangel
25,4 x 9,52 mm (B x H)
-70 °C till +110 °C
0.086 mm
9.53 x 25.40 mm
1 tum
25.40 mm
9.52 mm
Termisk överföring utskrivbara etiketter
Hold (Håll)
Satin
Polyester (B-480)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare
3
THT-3-413-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
-94 °F till +230 °F
0,0034 tum.
12.07 mm
0,375 tum
25.4 mm
0,375 tum
THT-3-413-10