Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliska, icke-metalliska etiketter, B-413
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliska, icke-metalliska etiketter är tillverkade av metallisk, icke-metallisk polyester.
Brand:  Brady™ 104179
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11579423
  • 5315.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
  • Akrylbaserat, industristyrkelim för flera användningsområden
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; cUL erkänd
Permanent akryl, Permanent
ljusgrå
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Tillgångsspårning, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
1
THT-55-413-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F till +230 °F
0,0034 tum.
53.98 mm
2 tum
101.60 mm
2 tum
THT-55-413-1
Termisk överföring utskrivbara etiketter
Hold (Håll)
Satin
Polyester (B-480)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare
-70 °C
1000-etikett(er) / Roll
Rektangel
101,6 x 50,8 mm (B x H)
-70 °C till +110 °C
0.086 mm
50.8 x 101.60 mm
4 tum
101.60 mm
50.8 mm