Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie metalliska, icke-metalliska etiketter, B-413
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ MetaLabel™ Seriens metalliska, icke-metalliska etiketter är tillverkade av metallisk, icke-metallisk polyester.
Brand:  Brady™ 104180
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11589423
  • 10110.00 SEK / 1 rullar
Beräknad leverans: 01-12-2026
Beskrivning
  • Finns i olika storlekar
  • Akrylbaserat, industristyrkelim för flera användningsområden
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; cUL erkänd
Permanent akryl, Permanent
ljusgrå
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Tillgångsspårning, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
1
THT-21-413
1 st
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F till +230 °F
0,0034 tum.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
91.4 m
Termisk överföring utskrivbara etiketter
Hold (Håll)
Satin
Polyester (B-480)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare
-70 °C
1 Etikett(er) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 91,4 m
-70 °C till +110 °C
0.086 mm
300 ft.
3 tum
76.20 mm
THT-21-413