missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metalaxyl-M (~90%), TRC

Produktkod. 30006509
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006509 500 mg
17952945 250 mg
17904565 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM258863500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70630-17-0
Molekylformel C15 H21 N O4
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Synonym D-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester (9CI), (-)-(R)-Metalaxyl, (-)-Metalaxyl, (R)-Metalaxyl, Apron XL, CGA 329351, D-(-)-Metalaxyl, Fonganil Gold, Mefenoxam, Metalaxyl-M, R-(-)-Metalaxyl, Ridomil Gold, Ridomil Gold Bravo, Santhal TC, Subdue Maxx, Tega Bion
IUPAC-namn methyl (2R)-2-(N-(2-methoxyacetyl)-2,6-dimethylanilino)propanoate
LEDER COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metalaxyl-M
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
Formel vikt 279.1471
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.