Läs mer
Metalaxylmetaboliten CGA 108906 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322570
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322570 1 ml
1 options
Produktkod. 30322570 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11040500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
CAS 104390-56-9
Analyt- eller komponentnamn 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H17 N O6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-
InChI formel InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
LEDER COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-[1-karboxyetyl-(2-metoxyacetyl)amino]-3-metylbensoesyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 295,1056 g/mol