Läs mer
Metalaxylmetabolit, CGA 108906, TRC
Produktkod. 30180229
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180229 50 mg
30179756 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26081050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104390-56-9
Molekylformel C14 H17 N O6
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Synonym 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-, Metalaxyl metabolite CGA 108906
IUPAC-namn 2-[1-karboxyetyl-(2-metoxyacetyl)amino]-3-metylbensoesyra
LEDER COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vikt 295.1056