Läs mer
Metalaxyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metalaxyl |
| CAS | 57837-19-1 |
| Molekylformel | C15 H21 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester (9CI), DL-Alanine, N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester, (±)-Metalaxyl, Allegiance, Apron, Apron 350FW, Apron 35J, Apron 35WS, Apron FL, Apron SD 35, Apron TL, CG 117, CGA 48988, Fonganil Neu, Himil Gold, IPO-FS, Jiashuangling, Krilaxyl, Metalaxil, Metalaxyl, Metanaxin, Metasyl, Metaxanine, Methyl N-methoxyacetyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-DL-alaninate, Ridomil, Ridomil 72WP, Ridomil Vino, Sebring, Subdue |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3 |
| LEDER | COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | methyl 2-(N-(2-methoxyacetyl)-2,6-dimethylanilino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vikt | 279.1471 |