Läs mer
Metalldehyd, 98 %
Produktkod. 11478156
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478156 250 g 250g
11468156 50 g 50g
11458156 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15292.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176,212 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-62-3
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.212
MDL-nummer MFCD00071549
InChI-nyckel GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxokan
LEDER CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metaldehyde
Smältpunkt 192 °C till 196 °C (sublimering)
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1332
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5923
Formel vikt 176.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.