Läs mer
Metalldehyd, 99 %
Produktkod. 10637621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10637621 5 g Glasflaska 5g
10647621 250 g Plastflaska 250g
10371034 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10637621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271860050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-62-3
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00071549
InChI-nyckel GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxokan
LEDER CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metaldehyde
Namnnotering 99%
Smältpunkt 246,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 55 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CHO)4
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 602
Merck Index 14, 5923
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,02 w/w % (20 °C). Andra lösligheter: löslig i bensen, kloroform, sparsamt löslig i alkohol, eter
Sublimeringspunkt 0112,0 °C
Formel vikt 176.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.