Läs mer
Metaldehyde-d16, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaldehyde-d16 |
| CAS | 1219805-73-8 |
| Molekylformel | C8D16O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Metaldehyde D16 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(OC1([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])OC(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])O1)([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,4,6,8-tetradeuterio-2,4,6,8-tetrakis(trideuteriomethyl)-1,3,5,7-tetraoxocane |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.31 |
| Formel vikt | 192.2053 |