Läs mer
Metalldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaldehyde |
| CAS | 108-62-3 |
| Molekylformel | C8 H16 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxokan |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.2102 |
| Formel vikt | 176.1049 |