Läs mer
Metaldehyde, TRC
Produktkod. 30133854
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133854 2.5 g 2.5g
30007589 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2255632.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-91-9
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 194.2255
LEDER CC(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polymetaldehyde
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 194.1154