Läs mer
Labcon™ MetalFree™ Mikrocentrifugrör, 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17887733 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Lämplig för ändamålet
17887733 Sterila Sterila
17897733 Icke-steril Certifierad kvalitet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17887733 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30143450009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MetalFree™ Mikrocentrifugrör kommer i bekväma, återförslutbara påsar och har ultralåga metallkoncentrationer.
  • Ultralåg metall: Certifierad ner till 1 ppb för 21 metaller och element: Aluminium, arsenik, kadnium, kalcium, krom, kobolt, koppar, järn, bly, litium, magnesium, mangan, kvicksilver, nickel, fosfor, kalium, selen, kisel, natrium, vanadin, zink
  • Platta, lättöppnade fästkapslar
  • Sidograderingar och frostad skrivyta
  • Om steril: Validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Proteas-, humant DNA-, ATP-, RNas/DNas- och endotoxinfritt (icke-pyrogena)
  • Tillverkad av polypropen USP Klass VI harts
  • Ultrahög centrifugering till 40 000 xg
  • Kan frysas till -80 °C
  • 50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) Spårmetallanalys
Antal per förpackning 500 Rör/Pk.
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Lämplig för ändamålet Sterila
Max. RCF 40,000 x g
Examen 0.1, 0.5, 1, 1.5 mL
Diameter (metrisk) 12.2 mm
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 40.6 mm
Produkttyp Mikrocentrifugrör