Läs mer
Labcon MetalFree™ Polypropylene Centrifuge Tubes
Produktkod. 31723158 Handla allt Labcon Produkter
Antal per förpackning:
50
500
Sterilitet:
Non-sterile
Sterile
Produktkod. 31723158
Brand: Labcon 30933400019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • 15 mL centrifuge tube designed for reliable sample handling
  • Includes securely attached flat screw caps for leak-resistant closure
  • Caps manufactured from natural polyethylene for purity
  • Features a patented, smear-resistant writing surface for easy labeling
  • ATP, RNase/DNase, and endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made from polypropylene resin compliant with USP Class VI requirements
  • Suitable for freezing down to -80°C
  • Autoclavable for sterilization
  • Natural, colorless screw caps
  • Manufactured in the USA
  • Elemental analysis performed for the following: aluminum, antimony, arsenic, barium, beryllium, bismuth, cadmium, cesium, calcium, chromium, cobalt, copper, gallium, germanium, gold, iron, lead, lithium, magnesium, manganese, mercury, molybdenum, nickel, niobium, phosphorus, potassium, rhenium, rubidium, selenium, silicon, silver, sodium, strontium, tantalum, thallium, tin, titanium, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, and zirconium
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsmaterial Polyethylene
Stängningsfärg Natural
Färg Clear
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
Inkluderar Caps on tubes
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs
Sterilitet Non-sterile
Produktlinje MetalFree
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Cylindrical
Längd (metrisk) 117.1 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Bottenform Conical (Self-standing)
Förslutningstyp Attached Flat Screw Cap
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Höjd (metrisk) 117.1 mm
Graderad Yes
Examen 5 to 45 in increments of 1 mL
Produkttyp Centrifuge Tube (Self Standing)
Max. RCF 12,500 xg