Läs mer
Labcon MetalFree™ Polypropylene Self-standing Tubes
Produktkod. 31723160 Handla allt Labcon Produkter
Produktkod. 31723160
Brand: Labcon 41508700019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Self-standing tube for stable placement during handling and processing
  • Supplied with separate flat screw caps for secure closure
  • Features molded graduations to support accurate volume assessment
  • Caps manufactured from natural polyethylene for high purity
  • ATP, RNase/DNase, and endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Constructed from polypropylene resin that meets USP Class VI requirements
  • Can be frozen to -80°C for sample preservation
  • Autoclavable for sterilization compatibility
  • Natural colorless screw caps
  • Made in the USA
  • Elemental testing performed for: aluminum, antimony, arsenic, barium, beryllium, bismuth, cadmium, cesium, calcium, chromium, cobalt, copper, gallium, germanium, gold, iron, lead, lithium, magnesium, manganese, mercury, molybdenum, nickel, niobium, phosphorus, potassium, rhenium, rubidium, selenium, silicon, silver, sodium, strontium, tantalum, thallium, tin, titanium, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, and zirconium
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsmaterial Polyethylene
Stängningsfärg Natural
Färg Clear
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
Inkluderar Caps and tubes in separate bags
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Förpackning 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs
Sterilitet Non-sterile
Produktlinje MetalFree
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Cylindrical
Längd (metrisk) 60.2 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Bottenform Conical (Self-standing)
Förslutningstyp Screw Cap
Förslutning ingår Yes (Separate Bag)
Skrivområde No
Höjd (metrisk) 60.2 mm
Graderad Yes
Examen 1 to 5 in increments of 1 mL
Produkttyp Centrifuge Tube (Self Standing)
Max. RCF 12,500 xg