Läs mer
3M™ Metaliks™ Sport Safety Glasses
Handla allt 3M Produkter
Linsfärg:
Amber
Blue, Mirror
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Semi-rimless metal frame and optimal field of vision
- Soft-touch temple tips provide additional comfort
- Soft saddle nose pad for enhanced comfort
- Optical class 1 for maximum clarity
- Anti-Scratch and Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
- Soft-touch temple tips provide additional comfort
- Blue Mirror coating for increased durability and improved vision
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166: 2001 |
| Linsbeläggning | Scratch-resistant |
| Linsfärg | Blue, Mirror |
| Produkttyp | Safety glasses |
| För användning med (applikation) | Construction, forestry |
| Ram färg | Silver |
| Linsmaterial | Polycarbonate |
| Rammaterial | Metal |