Läs mer
Brady™ Metalliserade mattgrå polyesteretiketter
Produktkod. 17960710
Change view
Mått (L x B):
1,13 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
38,10 mm (B) x 12,70 mm (H)
38,10 mm (B) x 19,05 mm (H)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17960710 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
17841719 38,10 mm (B) x 12,70 mm (H)
17801829 38,10 mm (B) x 19,05 mm (H)
17960720 1,13 x 0,5 tum.
17950680 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17960710 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170762
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa tuffa seriella etiketter och märkskyltar med B-428 metalliserat polyesteretikettmaterial med flexibelt, högklibbigt lim. Designad för användning med hållbara Brady™ bärbara etikettmaskiner.
  • Idealisk för applikationer för identifiering av tillgångar eller panelkomponenter som kräver streckkoder eller grafik med en matt namnskyltsliknande kvalitet som stödkort, DIN-skena, reläer, PLC:er, switchar och solenoider
  • Motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel som bränsle och olja och extrema temperaturer
  • Tillverkad med permanent akryllim för utmärkt vidhäftning på släta metall- och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg ljusgrå
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 480
Temperaturområde (engelska) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0047 in
Tjocklek (metrisk) 0.122 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.5 in
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer M4-47-428