Läs mer
Brady™ Metalliserade mattgrå polyesteretiketter
Mått (LxB):
1,13 x 0,5 tum.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 50.80 mm (H)
38.10 mm (W) x 12.70 mm (H)
38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Beskrivning
- Idealisk för applikationer för identifiering av tillgångar eller panelkomponenter som kräver streckkoder eller grafik med en matt namnskyltsliknande kvalitet som stödkort, DIN-skena, reläer, PLC:er, switchar och solenoider
- Motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel som bränsle och olja och extrema temperaturer
- Tillverkad med permanent akryllim för utmärkt vidhäftning på släta metall- och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL-erkänd, CSA-godkänd, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | ljusgrå |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |