Läs mer
Brady™ Metalliserade mattgrå polyesteretiketter
Produktkod. 17960720
Mått (LxB):
1,13 x 0,5 tum.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
38,10 mm (B) x 12,70 mm (H)
38,10 mm (B) x 19,05 mm (H)
Produktkod. 17960720
Brand: Brady™ 170764
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa tuffa seriella etiketter och märkskyltar med B-428 metalliserat polyesteretikettmaterial med flexibelt, högklibbigt lim. Designad för användning med hållbara Brady™ bärbara etikettmaskiner.
  • Idealisk för applikationer för identifiering av tillgångar eller panelkomponenter som kräver streckkoder eller grafik med en matt namnskyltsliknande kvalitet som stödkort, DIN-skena, reläer, PLC:er, switchar och solenoider
  • Motståndskraftig mot nötning, lösningsmedel som bränsle och olja och extrema temperaturer
  • Tillverkad med permanent akryllim för utmärkt vidhäftning på släta metall- och pulverlackerade ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg ljusgrå
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 239
Temperaturområde (engelska) -40°F to 248°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0047 in
Tjocklek (metrisk) 0.122 mm
Mått (LxB) 1,13 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 1,13 tum.
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 1.13 in
Höjd (metrisk) 28.70 mm
Alternativt artikelnummer M4-92-428-BB