Läs mer
Brady™ Metalliserad MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter
Produktkod. 11741735
Bredd (metrisk):
25.4 mm
38.1 mm
50.8 mm
69.85 mm
76.2 mm
Höjd (metrisk):
12.70 mm
19.05 mm
25.40 mm
31.75 mm
50.00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11741735
Brand: Brady™ 710085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identifiera dina tillgångar och värderingsskyltar med dessa metalliska utseende MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter.
  • Identifiera dina tillgångs- och märkskyltar med dessa metalliska etiketter.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, 2011/65/EU
Beskrivning MiniMark Namn- och märkskyltar Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Visa Blank
Avsluta Satin
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 650 Etiketter/kartong
Kvantitet 650 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 76.2 x 50 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +135 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.075 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 53 mm
Mått (LxB) 50 x 76.2 mm
Längd (engelska) 1,97 tum.
Längd (metrisk) 50 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (metrisk) 50.00 mm
Alternativt artikelnummer MNK-BPT-19-7563