Läs mer
Brady™ Metalliserad MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter
Produktkod. 11781785
Change view
Bredd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Höjd (metrisk):
12,70 mm
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
50,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
11781785 69,85 mm 31,75 mm Varje
11721825 25,4 mm 12,70 mm Varje
11751825 38,1 mm 19,05 mm Varje
11761795 50,8 mm 25,40 mm Varje
11741735 76,2 mm 50,00 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11781785 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710083
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera dina tillgångar och värderingsskyltar med dessa metalliska utseende MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter.
  • Identifiera dina tillgångs- och märkskyltar med dessa metalliska etiketter.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, 2011/65/EU
Beskrivning MiniMark Namn- och märkskyltar Etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Visa Blank
Avsluta Satin
Formatera Stansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1000 etiketter/kartong
Kvantitet 1000 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 69.85 x 31.75 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +135 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.075 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 34.75 mm
Mått (L x B) 31.75 x 69.85 mm
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 31.75 mm
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 69,85 mm
Höjd (metrisk) 31,75 mm
Alternativt artikelnummer MNK-BPT-7-7563