Läs mer
Brady™ Metalliserad MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter
Produktkod. p-8001581
Bredd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Höjd (metrisk):
12,70 mm
19,05 mm
25,40 mm
31,75 mm
50,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11721825
Brand: Brady™ 710081
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identifiera dina tillgångar och värderingsskyltar med dessa metalliska utseende MiniMark™ Polyester namn och märkningsskyltar Etiketter.
  • Identifiera dina tillgångs- och märkskyltar med dessa metalliska etiketter.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, 2011/65/EU
Beskrivning MiniMark Namn- och märkskyltar Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Visa Blank
Avsluta Satin
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 28.4 mm
Etiketter per rad 3 tvärs över; 10 ner
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 2865 Etiketter/kartong
Kvantitet 2865 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 25.4 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +135 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.075 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.70 mm
Mått (LxB) 12.7 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) 12,70 mm
Alternativt artikelnummer MNK-BPT-5-7563