Läs mer
Brady™ Metalliserad MiniMark™ Polyester Tamper Evident Etiketter
Produktkod. 11781795 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50,8 mm
76,2 mm
Höjd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11781795 50,8 mm 25,4 mm Varje
11751795 76,2 mm 25,4 mm Varje
11751735 76,2 mm 50,8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11781795 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 710108
Beräknad leverans: 09-12-2026
Metalliserad MiniMark™ Polyester Tamper Evident Etiketter för säker identifiering som indikerar om den har manipulerats. B-438-tejp lämnar ett schackbrädesfotavtryck om det tas bort och en schackbräde visas också på etikettens ovansida för att förhindra återanvändning av etiketten.
  • Idealisk för produktmärkningsskyltar, produktgarantietiketter och etiketter för identifiering av tillgångar.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-godkänd, RoHS-kompatibel
Beskrivning MiniMark Tamper-evident-etiketter
Typ av lim Saneringsuppenbart, Akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Metalliserad polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
För användning med (utrustning) MiniMark Skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1240 Etiketter/Låda
Kvantitet 1240 Pk.
Storlek (metrisk) 50.8 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +40 °C
Draghållfasthet 56 lb./tum. (981 N/100 mm), 117 %, 60 lb./tum. (1051 N/100 mm), 90 %
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.085 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (L x B) 25.4 x 50.8 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Alternativt artikelnummer MNK-THT-17-438