Läs mer
Brady™ Metalliserade polyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17841509
Change view
Mått (LxB):
0,375 x 1 tum.
0,5 x 1 tum.
0,5 x 1,5 tum.
0,75 x 1,5 tum
1 x 1,5 tum.
1,5 x 1,5 tum.
1,9 x 3 tum.
1,9 x 4 tum.
2 x 1 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17841509 0,5 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17801379 0,375 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17881589 0,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 12,7 mm Rektangel
17821499 0,75 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm Rektangel
17851649 1 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
17861649 1,5 x 1,5 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm Fyrkantig
17811619 1,9 x 3 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17861529 1,9 x 4 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 48,26 mm Rektangel
17868394 2 x 1 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 50,8 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17841509 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173729
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glansiga metalliserade polyesteretiketter är designade för hög vidhäftning till texturerade metaller, pulverlackerade ytor och plast med låg ytenergi.
  • Permanent akryllim tål många lösningsmedel och varierande temperaturer
  • UL-godkänd, CSA-godkänd, RoHS-kompatibel
  • Drifttemperatur på -40 °C till 90 °C (-40 F °till 194 °F)
  • Tillverkad av B-435A polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad AGA godkänd, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Mått (LxB) 0,5 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Alternativt artikelnummer M6-17-435