Läs mer
Brady™ Metalliserad polyester termisk överföring Utskrivbara etiketter
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Permanent akryl, Saneringsuppenbart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
- Observera: 217078 är UL, CSA och AGA godkänd med respektive band.
- Observera: 030181 är UL-känd med sitt respektive band.
- Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-godkänd, RoHS-kompatibel |
| Beskrivning | IP™ Kompatibla termoöverföringsetiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Saneringsuppenbart |
| Beläggning | None |
| Färg | Silver |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Visa mer |