Läs mer
Brady™ Metalliserad polyester termisk överföring Utskrivbara etiketter
Produktkod. p-8001586
Typ av lim:
Permanent akryl, Permanent
Permanent akryl, Saneringsuppenbart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11896033
Brand: Brady™ 217078
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara, metalliserade polyesteretiketter för termotransferskrivare.
  • Observera: 217078 är UL, CSA och AGA godkänd med respektive band.
  • Observera: 030181 är UL-känd med sitt respektive band.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg ljusgrå
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 3000 etiketter/rulle
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0.75 in H x 0.9 in W
Storlek (metrisk) 22.86W x 19 mmH
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0047 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.122 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 21.98 mm
Mått (LxB) 19.05 x 22.86 mm
Längd (engelska) 0,75 tum
Längd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 22.86 mm
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer BPT-616-428