Läs mer
Brady™ Metalliserade, lösningsmedelsbeständiga mattgrå polyesteretiketter med rubrik för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17849184
Change view
Färg:
Klart, Grå
Svart, Grå
Mått (L x B):
0,75 x 1,5 tum
0,75 x 1,625 tum.
1,5 x 0,75 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
19,05 mm
38,1 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk)
17849184 Klart, Grå 0,75 x 1,5 tum M710, BMP71 19,05 mm
17801709 Svart, Grå 0,75 x 1,625 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 19,05 mm
17839174 Klart, Grå 1,5 x 0,75 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 38,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17849184 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metalliserade polyesteretiketter är designade för applikationer som använder streckkoder, alfanumeriska tecken, grafiska symboler och logotyper och kräver namnskyltliknande kvalitet.
  • Matt, ljusgrå finish ger etiketter en klassificering och ett utseende på seriellen
  • Etiketter är designade för att tåla många lösningsmedel och varierande temperaturer när de appliceras på olika ytor
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 120 °C (-40 F °till 248 °F)
  • Tillverkad av B-428 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472 Part 815)
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart, Grå
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0,0047 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.122 mm
Mått (L x B) 0,75 x 1,5 tum
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1,5 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.1 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 19,05 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M7-30-428-CALI