Läs mer
Metalloider/hydridelement Standard: As, bi, ga, ge, in, pb, sb, se, sn, te, tl @ 100 μg/ml i 20% HCl, tr. HF, VHG™
Produktkod. 30003030
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003030 500 ml
17997289 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30003030 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGSM50B500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Metalloider/hydridelement Standard: As, bi, ga, ge, in, pb, sb, se, sn, te, tl @ 100 μg/ml i 20% HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic
CAS 7440-56-4, 7440-36-0, 7440-28-0, 7440-31-5, 7782-49-2, 7440-55-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Germanium 99.97 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Thallium 99.98 μg/mL/Tin 99.98 μg/mL/Selenium 99.99 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL/Tellurium 100 μg/mL/Bismuth 100.1 μg/mL/Lead 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL