Läs mer
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Rostfria fyrkantiga pipettsteriliseringslådor
Produktkod. 11844573 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11844573 300 mm Varje
12966986 340 mm Varje
12996986 400 mm Varje
12976986 430 mm Varje
12986986 490 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11844573 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 6705/SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll pipetterna sterila med en steriliseringslåda. Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Rostfria fyrkantiga Pipetsteriliseringsboxar kan ångsteriliseras vid 120 C °och tål torr värmetemperaturer på upp till 180 °C.
  • Rostfri fyrkantig profil
  • Inkluderar lock
  • Fyrkantig form hindrar den från att rulla av bänkskivan
  • Silikon i lock och bas
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 300 x 50 mm
Material Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Steriliseringslåda
För användning med (utrustning) Autoklavera