Läs mer
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Rostfria fyrkantiga pipettsteriliseringslådor
Produktkod. 12966986 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12966986
Brand: Nickel Electro™ 6702/SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll pipetterna sterila med en steriliseringslåda. Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Rostfria fyrkantiga Pipetsteriliseringsboxar kan ångsteriliseras vid 120 C °och tål torr värmetemperaturer på upp till 180 °C.
  • Rostfri fyrkantig profil
  • Inkluderar lock
  • Fyrkantig form hindrar den från att rulla av bänkskivan
  • Silikon i lock och bas
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
Kvantitet Varje
Längd (metrisk) 340 mm
Typ Steriliseringslåda
För användning med (utrustning) Autoklavera