Läs mer
Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Fyrkantiga steriliseringspipetter i rostfritt stål
Produktkod. 12946986 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
70 x 70 x 210 mm
70 x 70 x 290 mm
Höjd (metrisk):
210 mm
290 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Höjd (metrisk) unitSize
12946986 70 x 70 x 210 mm 210 mm Varje
12956986 70 x 70 x 290 mm 290 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12946986 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 6700/SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar risken för skador på pipetter under transport och sterilisering. Nickel Electro™ Metallvaror Range™ Fyrkantssteriliseringsburkar i rostfritt stål tål torr värmetemperaturer på upp till °180 C och kan ångsteriliseras vid 120 °C.
Populära fyrkantiga pipettburkar med permanentgjutna silikongummikuddar i lock och baser minskar risken för skador på pipetter under transport och sterilisering.
  • Tillverkad av rostfritt stål.
  • Kan ångsteriliseras vid 120 °C.
  • Tål torr värme temperaturer på upp till 180 °C.
  • Fyrkantig design möjliggör enkel stapling för effektiv användning av utrymmet och förhindrar burkar från att rulla av bänkskivan.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Typ Fyrkantig pipettburk
Inkluderar Permanenta gjutna silikongummikuddar insida och bottnar
Mått (L x B x H) 70 x 70 x 210 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Bredd (metrisk) 70 mm
Höjd (metrisk) 210 mm
Vikt (metrisk) 1 kg