Läs mer
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Petri Dish Sterilizing Box
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Manufactured from stainless steel
- Non-magnetic
- Bright finish
- Can be steam sterilised at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Mått (L x B) | 254 x 115 mm |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (applikation) | For Transportation and Sterilization |
| Kvantitet | Each |
| Vikt (metrisk) | 0.76 kg |
| Längd (metrisk) | 254 mm |
| Typ | Sterilizing Box |