Läs mer
Metam-sodium Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metam-sodium dihydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NS2.Na.2H2O/c1-3-2(4)5;;;/h1H3,(H2,3,4,5);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 164.9894 |