Läs mer
Metamidophos (>90 %), TRC
Produktkod. 30040548
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040548 250 mg
30041040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30040548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM258840250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10265-92-6
Molekylformel C2 H8 N O2 P S
Molekylvikt (g/mol) 141.13
Synonym Methamidophos
IUPAC-namn [amino(metylsulfanyl)fosforyl]oxymetan
LEDER COP(=O)(N)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methamidophos
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
Formel vikt 141.0013