missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metamidophos-d6, TRC

Produktkod. 30474713
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30474713 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30474713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2588422.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methamidophos(dimethyl)D6
CAS 1219799-41-3
Molekylformel C2 2H6 H2 N O2 P S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Methamidophos (dimethyl D6), Metamidophos-d6, [Amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuterio-methane
InChI formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(N)SC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn [amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuteriomethane
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.039
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.