Läs mer
Metamifop 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Metamifop |
| CAS | 256412-89-2 |
| Molekylformel | C23 H18 Cl F N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanamide, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-N-(2-fluorophenyl)-N-methyl-, Metamifop |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18ClFN2O4/c1-14(22(28)27(2)20-6-4-3-5-18(20)25)29-16-8-10-17(11-9-16)30-23-26-19-12-7-15(24)13-21(19)31-23/h3-14H,1-2H3 |
| LEDER | CC(Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)N(C)c4ccccc4F |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy]-N-(2-fluorophenyl)-N-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.85 |
| Formel vikt | 440.0939 |