Läs mer
Metamitron, TRC
Produktkod. 30011060
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011060 1 g
30003263 5 g
30003225 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2588431G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41394-05-2
Molekylformel C10 H10 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 202.21
Synonym 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 3-Methyl-4-amino-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, BAY 6676, BAY-DRW 1139, Burakomitron, DRW 1139, Gladiator, Goltix, Goltix Compact, Goltix Top, Goltix VM 90, Goltix WG, Goltix WG 70, Metafol 700SC, Metamitron, Metron 700SL, Metron Stefes
IUPAC-namn 4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-ett
LEDER CC1=NN=C(C(=O)N1N)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metamitron
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
Formel vikt 202.0855